Learn More
Socorex™ Flaschenaufsatzdispenser, Modell 501
Marke:  Socorex™ 501.101
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10517102
  • 397.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Kompakt-Dispenser für sicheres präzises Dosieren von Reagenzien. Dank seines geringen Raumbedarfs ist der Acurex™ 501 speziell für ein Einstellen in Kühlgeräten geeignet. Ebenfalls im Wasserbad verwendbar.
Volumenbereich von 0,2 bis 30mL.
Gänzlich geschützter Dosiermechanismus
Einschiebbare graduierte Führungsstange für verringerten Platzbedarf
Beste chemische Beständigkeit
Auswahl an vier Reservoirgrössen
Voll montiert autoklavierbar bei 121°C
Zwei Jahre Garantie
Volumen: 1 - 10mL
Teilung: 0,2mL
Flasche: 1000mL
VK: 0,5 - 0,1%
Spezifikation
Spezifikation
Kompakter Dispenser
1 bis 0,5 ml
501
2 Jahre
Autoklavierbar
0,2 ml
1.000 ml