Learn More
Socorex™ Flaschenaufsatzdispenser, Modell 501
Marke: Socorex™ 501.302
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Kompakt-Dispenser für sicheres präzises Dosieren von Reagenzien. Dank seines geringen Raumbedarfs ist der Acurex 501 speziell für ein Einstellen in Kühlgeräten geeignet. Ebenfalls im Wasserbad verwendbar.Volumenbereich von 0,2 bis 30mL.
Gänzlich geschützter Dosiermechanismus
Einschiebbare graduierte Führungsstange für verringerten Platzbedarf
Beste chemische Beständigkeit
Auswahl an vier Reservoirgrössen
Voll montiert autoklavierbar bei 121°C
Zwei Jahre Garantie
Volumen: 1 - 30mL
Teilung: 1mL
Flasche: 2000mL
VK: 0,5- 0,1%
Anmerkung: bei 3mL
Spezifikation
Kompakter Dispenser | |
1 bis 30 ml | |
501 | |
2 Jahre |
Autoklavierbar | |
1,0 mL | |
2.000 ml |