Learn More
Thermo Scientific™ Kompakter digitaler Mikrotiterplattenschüttler
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
Kabel-Set mit verschiedenen Steckern
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Machen Sie sich die Wirksamkeit dieses Thermo Scientific™ Compact Digital Mikrotiterplattenschüttlers zunutze. Auf diesen Schüttler können Sie bis zu vier Mikrotiterplatten gleichzeitig platzieren.
Kompaktes Design, ideal für Inkubatoren (ohne CO2), Kammern und Kühlschränke (bis zu 60 °C)
- Digitalanzeige ermöglicht einfache Ansicht
- Zeitschaltuhrbereich: Kontinuierlich oder 1 min bis 99 h, 59 min
- Automatische Überlastabschaltung: 4.4 kg (9.7 lbs.)
Spezifikation
Spezifikation
| Orbit | 3 mm |
| Tragkraft (metrisch) | 4 kg |
| Genauigkeit der Drehzahlregelung | ± 15 U/min bei 500 U/min |
| Drehzahlbereich | 150 bis 1200 U/min |
| Elektrische Anforderungen | 100 bis 240 V, 50/60 Hz |
| Spannung | 100 bis 240 V |
| Temperaturbereich (metrisch) | 4 bis 60 °C |
| Produkttyp | Schüttler |
| Tragkraft (angloamerikanisch) | 8.8 lbs. |
| Steckertyp | Kabel-Set mit verschiedenen Steckern |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.