Learn More
Modell der 2511-Serie, Ansaug-/Druck-Übertragungsstation
Artikelnummer. 11746099 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Flussrate:
9,2 l/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate Packungsgröße
11746099 9,2 l/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11746099
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie diese Vakuumstationen für eine Vielzahl von Ansaug- und Filtrationsanwendungen. Die Fisherbrand™ Ansaug-/Druck-Übertragungsstationen (Modell der 2511-Serie) sind beständig gegenüber Bleichmittel für eine verlängerte Lebensdauer und dienen der kontinuierlichen Überwachung des Vakuumpegels. Das System verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten, die zu einem Ausfall der Vakuumpumpe führen könnten.
  • 15 ml/s Flüssigkeitsansaugrate
  • 1,8 m-Vakuumschlauch im Lieferumfang enthalten
  • 1,2 l-PP-Auffangbehälter, autoklavierbar, mit automatischer Strömungsabschaltung
  • 2 hydrophobe Inline-Filter
  • Vakuumregulator
  • Vakuummeter mit Messuhr
  • Leicht, kompakt, tragbar, Standardbetrieb
  • Nicht empfohlen für organische, basische und saure Dämpfe
Anwendungen: Ansaugen und Vakuumfiltration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Vakuum 292 mbar
PS 0,033 hp
Versandgewicht (angloamerikanisch) 11 lb.
Versandgewicht (metrisch) 5 kg
Enthält Autoklavierbarer 1,2 l-Sammelbehälter, ein hydrophober Inline-Filter, automatische Abschaltung, Vakuumregulator
Zertifizierung/Konformität CE
Elektrische Anforderungen 230 V-, 50 Hz-Motor mit Schuko- und UK-Steckern
Abmessungen (L x B x H) 20,5 x 28,5 x 25 cm (8 x 11,2 x 9,8 in.)
Modell 2511C-75.
Gewicht (angloamerikanisch) 5,7 lb.
Gewicht (metrisch) 2,5 kg
Flussrate 9,2 l/min
Frequenz 50 Hz
Gesamthöhe (angloamerikanisch) 10 in.
Gesamthöhe (metrisch) 25,4 cm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 11 in.
Gesamtlänge (metrisch) 28 cm
Gesamtbreite (angloamerikanisch) 8,3 in.
Pumpentyp Saug-/Druck-Transferstation
Luftverdrängung 9,2 l/min
Maximaler Druck 2,3 bar
Spannung 230 V