missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

COMP Mouse anti-Human, Porcine, Clone: 1D7A6, Proteintech

Mouse Monoclonal Antibody

133.80 CHF - 381.34 CHF

Spezifikation

Antigen COMP
Klon 1D7A6
Konzentration 1 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16848995
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
66793-1-IG-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
16838995
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
66793-1-IG-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

COMP is a noncollagenous extracellular matrix (ECM) protein. It consists of five identical glycoprotein subunits, each with EGF like and calcium binding (thrombospondin like) domains. Oligomerization results from formation of a five stranded coiled coil and disulfides. Binding to other ECM proteins such as collagen appears to depend on divalent cations. Mutations can cause the osteochondrodysplasias pseudochondroplasia (PSACH) and multiple epiphyseal dysplasia (MED).
Spezifikation

Spezifikation

COMP
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
COMP, EDM1, EPD1, MED, PSACH, THBS5, Thrombospondin 5, TSP5
COMP
IgG1
Protein G
Antibody
1D7A6
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Porcine, Human
P49747
1311, 396554
COMP Fusion Protein Ag4575
Primary
-20°C
COMP
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications