Learn More
Ark-Plas Products™ Gerade Stecknippel in handelsüblicher Qualität
Artikelnummer. 11801070
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1.6 mm
2.3 mm
3.2 mm
4 mm
4.8 mm
6.4 mm
Gesamtlänge (metrisch):
17.52 mm
19.55 mm
20 mm
29.84 mm
30.22 mm
49.27 mm
Zur Verwendung mit:
Für Masterflex I/P 26 Röhrchen, Masterflex L/S 17, 24
Für Masterflex L/S 15, 25 Röhrchen
Für Masterflex L/S 16-Schlauch
Für Masterflex L/S 18, 35, 26 Röhrchen
Für biegsamen Schlauch
Anschlussgröße:
1/16 x 1/16 in.-Anschluss
1/4 x 1/4 in.-Anschluss
1/8 x 1/8 in.-Anschluss
3/16 x 3/16 in.-Anschluss
3/32 x 3/32 in.-Anschluss
5/32 x 5/32 in.-Anschluss
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. 11801070
Marke: Ark-Plas Products™ CAC18PR0
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für zuverlässige Leistung bei einem wirtschaftlichen Preis. Ark-Plas Products™ gerade Schlauchverbinder handelsüblicher Qualität werden aus naturfarbenem Polypropylen mit einer Vielzahl an Anschlussgrößen hergestellt. Varianten zur Verwendung mit Masterflex L/S 15 und 25 Schläuchen oder flexiblen Schläuchen sind verfügbar.
  • Anschlüsse in handelsüblicher Qualität wurden als kostengünstige Alternative mit erstklassiger Leistung entwickelt
  • Enthält recyceltes Angusskanalmaterial und naturfarbenes Polypropylen
  • Gerade Schlauchverbinder für verschiedene Masterflex Schläuche oder flexible Schläuche
  • Verschiedene Anschlussgrößen von 1.6 bis 6.4 mm erhältlich
  • Widersteht Drücken von bis zu 125 psi ohne Klemme
  • Zertifizierung der handelsüblichen Qualität:
    • RoHS-konform
    • USP Klasse VI
    • FDA 21 CFR 177.1520
    • Frei von Folgeerzeugnissen tierischen Ursprungs
    • Zertifiziert DEHP- und BPA-frei
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS-konform, USP-Klasse VI, FDA 21 CFR 177.1520, zertifiziert frei von Folgeerzeugnissen tierischen Ursprungs, DEHP-frei, BPA-frei
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 1.6 mm
Material Polypropylen
Gesamtlänge (metrisch) 19.55 mm
Zur Verwendung mit Für Masterflex L/S 18, 35, 26 Röhrchen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -20 °C
Verpackungsmenge 25/Packung
Anschlussgröße 1/16 x 1/16 in.-Anschluss
Form Gerade
Farbe Naturfarben
Maximaler Druck Bis zu 125 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Produkttyp Schlauchverbinder gerade