Learn More
Tenak™ COMFORT RACK, 7X5 = 35 BOXEN 32MM HöHE .
Erhöht die Flexibilität im Labor. TENAK™ Komfortgestelle für Tiefkühlschränke sorgen für einen ergonomischeren Betrieb bei der Arbeit mit Proben.
178.00 CHF - 209.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Komfortgestell
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiefkühlschränke
Anzahl pro Packung 1 Packung
Breite (metrisch) 140 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Aufnahmevermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Aufnahmevermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
15230724
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Tenak™
TE24136
Boxen (32)
194.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15240724
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Tenak™
TE24138
Boxen (36)
205.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15280724
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Tenak™
TE24154
Boxen (35)
196.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15290714
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Tenak™
TE24126
Boxen (24)
178.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15290724
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Tenak™
TE24156
Boxen (40)
209.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kryoboxen werden in Schubladen platziert
  • Geringeres Betriebsgewicht
  • Gestelle können mit allen Tiefkühlgeräten verwendet werden
  • Aus Edelstahl.
  • Kryoboxen nicht enthalten
Spezifikation
Spezifikation
Komfortgestell
Tiefkühlschränke
140 mm
Edelstahl
1 Packung
32 mm