Learn More
Tenak™ COMFORT MTP 2X4=8 PLATTEN, HöHE 65MM .
Alle ansehen TENAK Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Platten (10)
Platten (12)
Platten (14)
Platten (16)
Platten (21)
Platten (24)
Platten (28)
Platten (30)
Platten (35)
Platten (36)
Platten (8)
Abmessungen (L x B x H):
360 x 135 x 133 mm
360 x 135 x 200 mm
360 x 135 x 266 mm
450 x 135 x 133 mm
450 x 135 x 299 mm
540 x 135 x 133 mm
540 x 135 x 266 mm
540 x 135 x 332 mm
540 x 135 x 399 mm
630 x 135 x 133 mm
630 x 135 x 200 mm
630 x 135 x 266 mm
630 x 135 x 332 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Gestelle können entweder als eine Platte pro Regal verwendet werden, oder die Platten können gestapelt werden
- Mit Alarm, der verhindert, dass die Einlegeböden herausrutschen
- Die äußere Abmessung beträgt 135 x 92 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Gestell für Mikrotiterplatten |
| Array | 6 x 5 |
| Aufnahmevermögen | Platten (30) |
| Einschübe | 30 |
| Stapelbar | Ja |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikrotiterplatten, Tiefkühlschränke |
| Anzahl pro Packung | 1 Packung |
| Abmessungen (L x B x H) | 450 x 135 x 299 mm |
| Breite (metrisch) | 135 mm |
| Höhe (metrisch) | 299 mm |
| Mehr anzeigen |