Learn More
Tenak™ COMFORT MTP 10X4=40 PLATTEN, HöHE 25MM .
Alle ansehen TENAK Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Platten (24)
Platten (30)
Platten (32)
Platten (36)
Platten (40)
Platten (42)
Platten (48)
Platten (50)
Platten (60)
Platten (70)
Platten (72)
Platten (75)
Platten (84)
Abmessungen (L x B x H):
360 x 135 x 159 mm
360 x 135 x 212 mm
360 x 135 x 265 mm
360 x 135 x 318 mm
450 x 135 x 159 mm
450 x 135 x 212 mm
450 x 135 x 265 mm
450 x 135 x 318 mm
450 x 135 x 371 mm
450 x 135 x 398 mm
540 x 135 x 159 mm
540 x 135 x 212 mm
540 x 135 x 265 mm
540 x 135 x 318 mm
630 x 135 x 159 mm
630 x 135 x 318 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Gestelle können entweder als eine Platte pro Regal verwendet werden, oder die Platten können gestapelt werden
- Mit Alarm, der verhindert, dass die Einlegeböden herausrutschen
- Die äußere Abmessung beträgt 135 x 92 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Gestell für Mikrotiterplatten |
| Array | 10 x 6 |
| Aufnahmevermögen | Platten (60) |
| Einschübe | 60 |
| Stapelbar | Ja |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikrotiterplatten, Tiefkühlschränke |
| Anzahl pro Packung | 1er-Packung |
| Abmessungen (L x B x H) | 540 x 135 x 265 mm |
| Breite (metrisch) | 135 mm |
| Höhe (metrisch) | 265 mm |
| Mehr anzeigen |