Learn More
Abeba™ Comfort 6872 Schuhe
Stilvolle, handgenähte Nähte und PU-Sohle mit hoher Rutschfestigkeit.
Marke: Abeba™ 6872/40
Additional Details : Gewicht : 0.49000kg
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB
- Velours
- Schwarz
- Rutschfeste PU-Außensohle
- Austauschbare Reflexor-Einlegesohle mit Noppen (Artikel-Nr. 3572)
- Desinfizierte,
- Antistatisch
- Nicht faltbarer Fersenriemen, verstellbar
- Futter aus Mikrofaser, atmungsaktiv und absorbierend
- Spannbereich mit elastischem Band
- Handgenähte Naht
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB | |
Mikrofaser | |
40 | |
Polyurethan |
Schwarz | |
Velour | |
Rutschfest | |
6872 |