Learn More
Abeba™ Comfort 6809 Schuhe
Stilvolle, handgenähte Nähte und PU-Sohle mit hoher Rutschfestigkeit.
Marke: Abeba™ 6809/39
Additional Details : Gewicht : 0.85000kg
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB
- Glattes Leder, weiß
- Rutschfeste PU-Außensohle
- Austauschbare Reflexor-Einlegesohle mit Noppen (Artikel-Nr. 3572)
- Antistatisch
- Futter aus Mikrofaser, atmungsaktiv und absorbierend
- 2 verstellbare Riemen für den Spannbereich
- Doppelter Klettverschluss
- Handgenähte Naht
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB | |
Mikrofaser | |
39 | |
Polyurethan |
Weiß | |
Leder | |
Rutschfest | |
6809 |