Learn More
Fisherbrand™ Gelkamm, blau
Zur Verwendung mit der TVG-SYS Vari-gel MIDI horizontalen Gelelektrophorese-Einheit
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Verfügbar in Stärken von 1, 1.5 und 2 mm
Spezifikation
TVG-SYS Vari-Gel MIDI Horizontale Gelelektrophorese-Einheit | |
20 | |
20 μl |
Kamm | |
2 mm | |
2,5 mm |