Learn More
Fisherbrand™ Kamm für OminPAGE Mini-Gelkammern
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Anzahl Wells:
12
16
1 Vorbereitungen, 1 Marker
20
5
88
9
Volumen (metrisch) Well:
30 μl
40 μl
50 μl
60 μl
70 μl
80 μl
140 μl
1000 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Rot |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Trennung mittels Mini SDS PAGE, Native PAGE, Gradient, zweiter Dimension und Nukleinsäure |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | OmniPage Mini vertikale Gelelektrophoreseeinheit |
| Typ | Kamm |
| Anzahl Wells | 5 |
| Menge | Je 1 x |
| Dicke (metrisch) | 1,5 mm |
| Volumen (metrisch) Well | 140 μl |