Learn More
Fisherbrand™ Kamm für OminPAGE Mini-Gelkammern
Artikelnummer. 11817603 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Anzahl Wells:
12
16
1 Vorbereitungen, 1 Marker
20
5
88
9
Volumen (metrisch) Well:
30 μl
40 μl
50 μl
60 μl
70 μl
80 μl
140 μl
1000 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11817603
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für die Vorelektrophorese und Hochdurchsatz-Screening.
  • Zubehör für die Verwendung mit dem vertikalen Gelelektrophoresegerät OmniPage Mini
  • Empfohlen zur Maximierung des Probenvolumens
  • Kämme für 8 und für 16 Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Trennung mittels Mini SDS PAGE, Native PAGE, Gradient, zweiter Dimension und Nukleinsäure
Zur Verwendung mit (Geräte) OmniPage Mini vertikale Gelelektrophoreseeinheit
Typ Kamm
Anzahl Wells 16
Menge Je 1 x
Dicke (metrisch) 1,5 mm
Volumen (metrisch) Well 40 μl