Learn More
Fisherbrand™ Kamm, Dicke 2 mm
Artikelnummer. 11873393 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Anzahl Wells:
10
12
14
16
18
1 Vorbereitungen, 1 Marker
20
28
30
35
Prep 2, Marker 2
Prep 4, Marker 2
Probenvolumen (metrisch):
20 μ l
23 μl
25 μl
43 μl
54 μl
59 μl
81 μl
90 μl
243 μl
450 μl
990 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11873393
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Vorelektrophorese und Hochdurchsatz-Screening.
  • Empfohlen für hochauflösende Gele und Daten in Publikationsqualität
  • Maximiert das Probenvolumen
  • Die Höhe ist verstellbar, sodass der Anwender die Muldentiefe und das Probenladevolumen vollständig steuern kann
  • Der starre Rücken verhindert hitzeinduzierte Verformungen
  • Umkehrbare Ladeführungen direkt über jeder Mulde bieten eine praktische Ladeschablone für Einzel- und Mehrkanalpipetten
  • Die Kämme für 10, 14, 16, 18, 28 und 30 Proben sind mit Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Farbe Blau
Zur Verwendung mit (Geräte) MultiSUB Midi-Plus Horizontale Gelelektrophorese-Einheit
Typ Kamm
Anzahl Wells Prep 2, Marker 2
Menge Je 1 x
Dicke (metrisch) 2 mm
Probenvolumen (metrisch) 450 μl