Learn More
Fisherbrand™ Kamm, Dicke 2 mm
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Anzahl Wells:
10
12
14
16
18
1 Vorbereitungen, 1 Marker
20
28
30
35
Prep 2, Marker 2
Prep 4, Marker 2
Probenvolumen (metrisch):
20 μ l
23 μl
25 μl
43 μl
54 μl
59 μl
81 μl
90 μl
243 μl
450 μl
990 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Empfohlen für hochauflösende Gele und Daten in Publikationsqualität
- Maximiert das Probenvolumen
- Die Höhe ist verstellbar, sodass der Anwender die Muldentiefe und das Probenladevolumen vollständig steuern kann
- Der starre Rücken verhindert hitzeinduzierte Verformungen
- Umkehrbare Ladeführungen direkt über jeder Mulde bieten eine praktische Ladeschablone für Einzel- und Mehrkanalpipetten
- Die Kämme für 10, 14, 16, 18, 28 und 30 Proben sind mit Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Blau |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | MultiSUB Midi-Plus Horizontale Gelelektrophorese-Einheit |
| Typ | Kamm |
| Anzahl Wells | 10 |
| Menge | Je 1 x |
| Dicke (metrisch) | 2 mm |
| Probenvolumen (metrisch) | 59 μl |