Learn More
Fisherbrand™ Kämme für die horizontale Gelelektrophoreseeinheit MultiSUB Midi-Plus, 1 mm dick
Artikelnummer. 11883363 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Anzahl Wells:
10
12
14
16
18
1 Vorbereitungen, 1 Marker
20
30
35
Prep 2, Marker 2
Prep 4, Marker 2
Probenvolumen (metrisch):
10 μl
11 μ l
13 μ l
21 μl
27 μ l
29 μl
41 μl
45 μ l
122 μ l
225 μl
495 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11883363
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Vorelektrophorese und Hochdurchsatz-Screening.
  • Standardmäßig geliefert
  • Empfohlen für hochauflösende Gele und Daten in Publikationsqualität
  • Die Höhe ist verstellbar, sodass der Anwender die Muldentiefe und das Probenladevolumen vollständig steuern kann
  • Der starre Rücken verhindert hitzeinduzierte Verformungen
  • Umkehrbare Ladeführungen direkt über jeder Mulde bieten eine praktische Ladeschablone für Einzel- und Mehrkanalpipetten
  • Die Kämme für 10, 14, 16, 18, 28 und 30 Proben sind mit Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Farbe Blau
Zur Verwendung mit (Geräte) MultiSUB Midi-Plus Horizontale Gelelektrophorese-Einheit
Typ Kamm
Anzahl Wells 10
Menge Je 1 x
Dicke (metrisch) 1 mm
Probenvolumen (metrisch) 29 μl