Learn More
Fisherbrand™ Kämme für die horizontale Gelelektrophoreseeinheit MultiSUB Midi-Plus, 1 mm dick
Artikelnummer. 11833383
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Wells:
10
12
14
16
18
1 Vorbereitungen, 1 Marker
20
30
35
Prep 2, Marker 2
Prep 4, Marker 2
Probenvolumen (metrisch):
10 μl
11 μ l
13 μ l
21 μ l
27 μ l
29 μl
41 μl
45 μ l
122 μ l
225 μl
495 μl
Packungsgröße:
1 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Wells Probenvolumen (metrisch) unitSize
11833383 16 27 μ l 1 Stück
11843363 10 45 μ l 1 Stück
11883363 10 29 μl 1 Stück
11813373 1 Vorbereitungen, 1 Marker 495 μl 1 Stück
11853373 12 41 μl -
11893373 14 29 μl 1 Stück
11873383 18 11 μ l -
11823393 20 21 μ l 1 Stück
11853393 Prep 2, Marker 2 225 μl 1 Stück
11833403 30 13 μ l 1 Stück
11873403 35 10 μl 1 Stück
11813413 Prep 4, Marker 2 122 μ l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 11833383
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.30 CHF
    26.09 CHF / 1 Stück
    Sparen 1.21 CHF
    4% Rabatt
Verfügbar ab: 28-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Vorelektrophorese und Hochdurchsatz-Screening.
  • Standardmäßig geliefert
  • Empfohlen für hochauflösende Gele und Daten in Publikationsqualität
  • Die Höhe ist verstellbar, sodass der Anwender die Muldentiefe und das Probenladevolumen vollständig steuern kann
  • Der starre Rücken verhindert hitzeinduzierte Verformungen
  • Umkehrbare Ladeführungen direkt über jeder Mulde bieten eine praktische Ladeschablone für Einzel- und Mehrkanalpipetten
  • Die Kämme für 10, 14, 16, 18, 28 und 30 Proben sind mit Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) MultiSUB Midi-Plus Horizontale Gelelektrophorese-Einheit
Typ Kamm
Anzahl Wells 16
Menge Je 1 x
Dicke (metrisch) 1 mm
Probenvolumen (metrisch) 27 μ l