Learn More
Fisherbrand™ Kämme für die horizontale Gelelektrophoreseeinheit MultiSUB Midi-Plus, 1.5 mm dick
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Anzahl Wells:
10
12
14
16
1 Vorbereitungen, 1 Marker
20
28
30
35
Prep 4, Marker 2
Probenvolumen (metrisch):
11 μ l
15 μ l
17 μl
19 μl
32 μl
41 μl
44 μl
61 μ l
68 μl
182 μl
743 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Empfohlen für hochauflösende Gele und Daten in Publikationsqualität
- Maximiert das Probenvolumen
- Die Höhe ist verstellbar, sodass der Anwender die Muldentiefe und das Probenladevolumen vollständig steuern kann
- Der starre Rücken verhindert hitzeinduzierte Verformungen
- Umkehrbare Ladeführungen direkt über jeder Mulde bieten eine praktische Ladeschablone für Einzel- und Mehrkanalpipetten
- Die Kämme für 10, 14, 16, 18, 28 und 30 Proben sind mit Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | MultiSUB Midi-Plus Horizontale Gelelektrophorese-Einheit |
| Typ | Kamm |
| Anzahl Wells | 35 |
| Menge | Je 1 x |
| Dicke (metrisch) | 1,5 mm |
| Probenvolumen (metrisch) | 15 μ l |