Learn More
Fisherbrand™ Kämme für MultiSUB Maxi Horizontal-Gelelektrophoresegerät, 1,5 mm dick
Artikelnummer. 11893443 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Wells:
10
16
1 Vorbereitungen, 1 Marker
20
25
30
36
40
50
Prep 2, Marker 2
Prep 4, Marker 2
Probenvolumen (metrisch):
16 μ l
17 μl
22 μl
26 μ l
32 μl
41 μl
61 μ l
108 μl
230 μl
473 μl
1013 μl
Packungsgröße:
1 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Wells Probenvolumen (metrisch) unitSize
11893443 30 26 μ l 1 Stück
11863423 10 108 μl -
11893423 1 Vorbereitungen, 1 Marker 1013 μl 1 Stück
11833433 16 61 μ l 1 Stück
11883433 20 41 μl 1 Stück
11813443 Prep 2, Marker 2 473 μl 1 Stück
11853443 25 32 μl 1 Stück
11833453 36 22 μl 1 Stück
11883453 40 17 μl 1 Stück
11813463 Prep 4, Marker 2 230 μl 1 Stück
11853463 50 16 μ l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 11893443
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Vorelektrophorese und Hochdurchsatz-Screening.
  • Empfohlen für hochauflösende Gele und Daten in Publikationsqualität
  • Maximiert das Probenvolumen
  • Die Höhe ist verstellbar, sodass der Anwender die Muldentiefe und das Probenladevolumen vollständig steuern kann
  • Der starre Rücken verhindert hitzeinduzierte Verformungen
  • Umkehrbare Ladeführungen direkt über jeder Mulde bieten eine praktische Ladeschablone für Einzel- und Mehrkanalpipetten
  • Kämme für 20 und für 40 Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Farbe Rot
Zur Verwendung mit (Geräte) MultiSUB Maxi horizontale Gelelektrophoreseeinheit
Typ Kamm
Anzahl Wells 30
Menge Je 1 x
Dicke (metrisch) 1,5 mm
Probenvolumen (metrisch) 26 μ l