Learn More
Fisherbrand™ Kamm, Dicke 1,5 mm
Artikelnummer. 11883433 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Anzahl Wells:
10
16
1 Vorbereitungen, 1 Marker
20
25
30
36
40
50
Prep 2, Marker 2
Prep 4, Marker 2
Probenvolumen (metrisch):
16 μ l
17 μl
22 μl
26 μ l
32 μl
41 μl
61 μ l
108 μl
230 μl
473 μl
1013 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11883433
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Vorelektrophorese und Hochdurchsatz-Screening.
  • Empfohlen für hochauflösende Gele und Daten in Publikationsqualität
  • Maximiert das Probenvolumen
  • Die Höhe ist verstellbar, sodass der Anwender die Muldentiefe und das Probenladevolumen vollständig steuern kann
  • Der starre Rücken verhindert hitzeinduzierte Verformungen
  • Umkehrbare Ladeführungen direkt über jeder Mulde bieten eine praktische Ladeschablone für Einzel- und Mehrkanalpipetten
  • Kämme für 20 und für 40Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) MultiSUB Maxi horizontale Gelelektrophoreseeinheit
Typ Kamm
Anzahl Wells 20
Menge Je 1 x
Dicke (metrisch) 1,5 mm
Probenvolumen (metrisch) 41 μl