Learn More
Fisherbrand™ Kamm, Dicke 1,5 mm
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Anzahl Wells:
10
16
1 Vorbereitungen, 1 Marker
20
25
30
36
40
50
Prep 2, Marker 2
Prep 4, Marker 2
Probenvolumen (metrisch):
16 μ l
17 μl
22 μl
26 μ l
32 μl
41 μl
61 μ l
108 μl
230 μl
473 μl
1013 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Empfohlen für hochauflösende Gele und Daten in Publikationsqualität
- Maximiert das Probenvolumen
- Die Höhe ist verstellbar, sodass der Anwender die Muldentiefe und das Probenladevolumen vollständig steuern kann
- Der starre Rücken verhindert hitzeinduzierte Verformungen
- Umkehrbare Ladeführungen direkt über jeder Mulde bieten eine praktische Ladeschablone für Einzel- und Mehrkanalpipetten
- Kämme für 20 und für 40Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | MultiSUB Maxi horizontale Gelelektrophoreseeinheit |
| Typ | Kamm |
| Anzahl Wells | 50 |
| Menge | Je 1 x |
| Dicke (metrisch) | 1,5 mm |
| Probenvolumen (metrisch) | 16 μ l |