Learn More
Fisherbrand™ Kämme für die horizontalen Tanks der MultiSUB Midi Gelelektrophoreseeinheit, 1 mm dick
Für die Vorelektrophorese und Hochdurchsatz-Screening.
22.45 CHF
Produktcode | Marke | Anzahl Wells | Probenvolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Wells | Probenvolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11803313
|
Fisherbrand™
|
10 | 27 μ l |
22.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11833313
|
Fisherbrand™
|
1 Vorbereitung, 1 Marker | 360 μl |
22.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11873313
|
Fisherbrand™
|
12 | 23 μ l |
22.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11813323
|
Fisherbrand™
|
16 | 16 μ l |
22.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11863323
|
Fisherbrand™
|
20 | 14 μ l |
22.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11893323
|
Fisherbrand™
|
2 Vorbereitung, 2 Marker | 158 μl |
22.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11833333
|
Fisherbrand™
|
25 | 10 μ l |
22.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11873333
|
Fisherbrand™
|
4 Vorbereitungen, 2 Marker | 77 μl |
22.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11813343
|
Fisherbrand™
|
8 | 41 μ l |
22.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Standardmäßig geliefert
- Empfohlen für hochauflösende Gele und Daten in Publikationsqualität
- Die Höhe ist verstellbar, sodass der Anwender die Muldentiefe und das Probenladevolumen vollständig steuern kann
- Der starre Rücken verhindert hitzeinduzierte Verformungen
- Umkehrbare Ladeführungen direkt über jeder Mulde bieten eine praktische Ladeschablone für Einzel- und Mehrkanalpipetten
- Kämme für 10 und für 20Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Kamm | |
Je 1 | |
1 mm |