Learn More
Fisherbrand™ Kamm, Dicke 1,5 mm
Für die Vorelektrophorese und Hochdurchsatz-Screening.
Brand: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Description
- Empfohlen zum Skalieren von Nukleinsäure-Volumen für vorbereitende Verfahren
- Maximiert das Probenvolumen
- Die Höhe ist verstellbar, sodass der Anwender die Muldentiefe und das Probenladevolumen vollständig steuern kann
- Der starre Rücken verhindert hitzeinduzierte Verformungen
- Umkehrbare Ladeführungen direkt über jeder Mulde bieten eine praktische Ladeschablone für Einzel- und Mehrkanalpipetten
- Kämme für 10 und für 20Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Specifications
Rot | |
Kamm | |
Je 1 | |
15 μl |
MultiSUB Midi Gelelektrophoreseeinheit für horizonotale Tanks | |
25 | |
1,5 mm |