Learn More
Fisherbrand™ Kamm, Dicke 1,5 mm
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Anzahl Wells:
10
12
16
1 Vorbereitung, 1 Marker
20
25
8
Prep 2, Marker 2
Prep 4, Marker 2
Probenvolumen (metrisch):
15 μ l
20 μ l
24 μl
34 μl
41 μl
61 μ l
115 μl
236 μl
540 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Empfohlen zum Skalieren von Nukleinsäure-Volumen für vorbereitende Verfahren
- Maximiert das Probenvolumen
- Die Höhe ist verstellbar, sodass der Anwender die Muldentiefe und das Probenladevolumen vollständig steuern kann
- Der starre Rücken verhindert hitzeinduzierte Verformungen
- Umkehrbare Ladeführungen direkt über jeder Mulde bieten eine praktische Ladeschablone für Einzel- und Mehrkanalpipetten
- Kämme für 10 und für 20Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Sub-Gel Midi Horizontale Gelelektrophorese-Einheit |
| Typ | Kamm |
| Anzahl Wells | 16 |
| Menge | Je 1 x |
| Dicke (metrisch) | 1,5 mm |
| Probenvolumen (metrisch) | 24 μl |