Learn More
Fisherbrand™ Kämme für die horizontalen Tanks der MultiSUB Midi Gelelektrophoreseeinheit, 0.75 mm dick
Artikelnummer. 11883303 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Anzahl Wells:
10
12
16
1 Vorbereitung, 1 Marker
20
25
8
Prep 2, Marker 2
Prep 4, Marker 2
Probenvolumen (metrisch):
7 μ l
10 μl
12 μ l
17 μl
20 μl
30 μl
57 μl
118 μl
270 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11883303
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Vorelektrophorese und Hochdurchsatz-Screening.
  • Für Bänder mit fester Auflösung
  • Empfohlen für hochauflösende Gele und Daten in Publikationsqualität
  • Die Höhe ist verstellbar, sodass der Anwender die Muldentiefe und das Probenladevolumen vollständig steuern kann
  • Der starre Rücken verhindert hitzeinduzierte Verformungen
  • Umkehrbare Ladeführungen direkt über jeder Mulde bieten eine praktische Ladeschablone für Einzel- und Mehrkanalpipetten
  • Kämme für 10 und für 20Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Farbe Schwarz
Zur Verwendung mit (Geräte) MultiSUB Midi Gelelektrophoreseeinheit für horizonotale Tanks
Typ Kamm
Anzahl Wells 1 Vorbereitung, 1 Marker
Menge Je 1 x
Dicke (metrisch) 0,75 mm
Probenvolumen (metrisch) 270 μl