Learn More
Fisherbrand™ Kämme für die horizontalen Tanks der MultiSUB Midi Gelelektrophoreseeinheit, 0.75 mm dick
Für die Vorelektrophorese und Hochdurchsatz-Screening.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Für Bänder mit fester Auflösung
- Empfohlen für hochauflösende Gele und Daten in Publikationsqualität
- Die Höhe ist verstellbar, sodass der Anwender die Muldentiefe und das Probenladevolumen vollständig steuern kann
- Der starre Rücken verhindert hitzeinduzierte Verformungen
- Umkehrbare Ladeführungen direkt über jeder Mulde bieten eine praktische Ladeschablone für Einzel- und Mehrkanalpipetten
- Kämme für 10 und für 20Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Sub-Gel Midi Horizontale Gelelektrophorese-Einheit | |
8 | |
0.75 mm |
Kamm | |
Je 1 | |
30 μ l |