Learn More
Hoefer™ Kämme für HE 33 Mini Submarine Einheit
Artikelnummer. 12074827 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Anzahl Wells:
1 präparativ, 2 Referenz
12
16
8
Präparativ
Dicke (metrisch):
0,1 cm
0.1 cm
0.15 cm
Typ:
Kamm ohne Rückseite
Rückenloser Präparativer Kamm
Zurücklaufender Kamm und zwei Schrauben
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12074827
Marke: Hoefer™ HE31A161.5
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zubehörteile für HE 33 Mini Submarine
  • Acht verschiedene Größen von 1/2 bis 16 Wells
  • Dicke 1 bis 1,5 mm
  • Well-Breite 44/6 bis 2,6 mm
  • Probenvolumen 235/35 bis 20,5 μl
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) HE33 Mini-Submarine-Einheit
Typ Kamm ohne Rückseite
Anzahl Wells 16
Dicke (angloamerikanisch) 0.05 in.
Dicke (metrisch) 0.15 cm
Füllmenge (metrisch) 20,5 μl
Breite (angloamerikanisch) Well 0.1 in.
Breite (metrisch) Well 0.26 cm
Tiefe (angloamerikanisch) Schale 0.19 in.
Tiefe (metrisch) Schale 0.5 cm