Learn More
Hoefer™ Kämme für HE 33 Mini Submarine Einheit
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Anzahl Wells:
1 präparativ, 2 Referenz
12
16
8
Präparativ
Dicke (metrisch):
0,1 cm
0.1 cm
0.15 cm
Typ:
Kamm ohne Rückseite
Rückenloser Präparativer Kamm
Zurücklaufender Kamm und zwei Schrauben
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Acht verschiedene Größen von 1/2 bis 16 Wells
- Dicke 1 bis 1,5 mm
- Well-Breite 44/6 bis 2,6 mm
- Probenvolumen 235/35 bis 20,5 μl
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | HE33 Mini-Submarine-Einheit |
| Typ | Rückenloser Präparativer Kamm |
| Anzahl Wells | Präparativ |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0.05 Zoll |
| Dicke (metrisch) | 0.15 cm |
| Füllmenge (metrisch) | 250, 50 μl |
| Breite (angloamerikanisch) Well | 1,73/0,2 in. |
| Breite (metrisch) Well | 4,4/0,6 cm |
| Tiefe (angloamerikanisch) Schale | 0,19 in. |
| Tiefe (metrisch) Schale | 0.5 cm |