Learn More
Hoefer™ Kämme für HE 33 Mini Submarine Einheit
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Anzahl Wells:
1 präparativ, 2 Referenz
12
16
8
Präparativ
Dicke (metrisch):
0,1 cm
0.1 cm
0.15 cm
Typ:
Kamm ohne Rückseite
Rückenloser Präparativer Kamm
Zurücklaufender Kamm und zwei Schrauben
Conditionnement:
1 Stück
Description
- Acht verschiedene Größen von 1/2 bis 16 Wells
- Dicke 1 bis 1,5 mm
- Well-Breite 44/6 bis 2,6 mm
- Probenvolumen 235/35 bis 20,5 μl
Spécification
Spécification
| Zur Verwendung mit (Geräte) | HE33 Mini-Submarine-Einheit |
| Typ | Kamm ohne Rückseite |
| Anzahl Wells | 8 |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0.05 Zoll |
| Dicke (metrisch) | 0.15 cm |
| Füllmenge (metrisch) | 48.5 μL |
| Breite (angloamerikanisch) Well | 0.25 in. |
| Breite (metrisch) Well | 0.65 cm |
| Tiefe (angloamerikanisch) Schale | 0,19 in. |
| Tiefe (metrisch) Schale | 0.5 cm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu