Learn More
Fisherbrand™ Kämme für Mini SDS-PAGE
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Anzahl Wells:
10
12
16
1 Vorbereitungen, 1 Marker
20
5
8
9
Volumen (metrisch) Well:
15 μl
20 μl
28 μl
30 μl
35 μl
40 μl
70 μl
500 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Specifica
Specifica
| Farbe | Schwarz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Trennung mittels Mini SDS PAGE, Native PAGE, Gradient, zweiter Dimension und Nukleinsäure |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | OmniPage Mini vertikale Gelelektrophoreseeinheit |
| Typ | Kamm |
| Anzahl Wells | 1 Vorbereitungen, 1 Marker |
| Menge | Je 1 x |
| Dicke (metrisch) | 0,75 mm |
| Volumen (metrisch) Well | 500 μl |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto