Learn More
Fisherbrand™ Kamm für OminPAGE Mini-Gelkammern
Für die Vorelektrophorese und Hochdurchsatz-Screening.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Zubehör für die Verwendung mit dem vertikalen Gelelektrophoresegerät OmniPage Mini
- Empfohlen zur Maximierung des Probenvolumens
- Kämme für 8 und für 16Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Rot | |
OmniPage Mini vertikale Gelelektrophoreseeinheit | |
1 Vorbereitungen, 1 Marker | |
1,5 mm |
Trennung mittels Mini SDS PAGE, Native PAGE, Gradient, zweiter Dimension und Nukleinsäure | |
Kamm | |
Je 1 | |
1000 μl |