Learn More
Fisherbrand™ Kämme für MH-675 Horizontale Gelelektrophoreseeinheit HIPS 16
Click to view available options
Anzahl Wells:
8
12
16
Dicke (metrisch):
1 mm
1,5 mm
2 mm
Probenvolumen (metrisch):
11 μ l
15 μ l
17 μl
20 μ l
22 μl
30 μl
Breite (metrisch) Zähne:
2,2 mm
2,5 mm
4,5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Farbcodiert
- Höhe einstellbar
- Vollständige Kontrolle über das Ladevolumen
- Well-Tiefe bis zum maximalen 32-Probendurchsatz
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | HU6 Mini Horizontale Gelelektrophorese-Einheit |
| Typ | Kamm |
| Anzahl Wells | 16 |
| Dicke (metrisch) | 1,5 mm |
| Probenvolumen (metrisch) | 15 μ l |
| Breite (metrisch) Zähne | 2,2 mm |