Learn More
Fisherbrand™ Kämme für MultiSUB Midi-Plus Horizontale Gelelektrophoresekammer
Für die Vorelektrophorese und Hochdurchsatz-Screening.
24.75 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | MultiSUB Midi-Plus Horizontale Gelelektrophorese-Einheit |
---|---|
Typ | Kamm |
Produktcode | Marke | Anzahl Wells | Probenvolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Wells | Probenvolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11803393
|
Fisherbrand™
|
2 Vorbereitungen, 2 Marker | 169 μl |
24.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11823383
|
Fisherbrand™
|
16 | 20 μl |
24.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11873363
|
Fisherbrand™
|
10 | 22 μl |
24.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11883373
|
Fisherbrand™
|
14 | 22 μl |
24.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11843373
|
Fisherbrand™
|
12 | 30 μl |
24.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11823363
|
Fisherbrand™
|
1 Vorbereitungen, 1 Marker | 371 μl |
24.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11833363
|
Fisherbrand™
|
10 | 34 μl |
24.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11863403
|
Fisherbrand™
|
35 | 7 μl |
24.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11863383
|
Fisherbrand™
|
18 | 11 μ l |
24.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11813393
|
Fisherbrand™
|
20 | 16 μ l |
24.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11883393
|
Fisherbrand™
|
28 | 8 μl |
24.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11823403
|
Fisherbrand™
|
30 | 9 μ l |
24.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11803413
|
Fisherbrand™
|
Prep 4, Marker 2 | 91 μ l |
24.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Für Bänder mit fester Auflösung
- Empfohlen für hochauflösende Gele und Daten in Publikationsqualität
- Die Höhe ist verstellbar, sodass der Anwender die Muldentiefe und das Probenladevolumen vollständig steuern kann
- Der starre Rücken verhindert hitzeinduzierte Verformungen
- Umkehrbare Ladeführungen direkt über jeder Mulde bieten eine praktische Ladeschablone für Einzel- und Mehrkanalpipetten
- Die Kämme für 10, 14, 16, 18, 28 und 30 Proben sind mit Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
MultiSUB Midi-Plus Horizontale Gelelektrophorese-Einheit | |
Kamm |