Learn More
Fisherbrand™ Kämme für die horizontale Gelelektrophoreseeinheit MultiSUB Midi-Plus, 1.5 mm dick
Beschreibung
- Empfohlen für hochauflösende Gele und Daten in Publikationsqualität
- Maximiert das Probenvolumen
- Die Höhe ist verstellbar, sodass der Anwender die Muldentiefe und das Probenladevolumen vollständig steuern kann
- Der starre Rücken verhindert hitzeinduzierte Verformungen
- Umkehrbare Ladeführungen direkt über jeder Mulde bieten eine praktische Ladeschablone für Einzel- und Mehrkanalpipetten
- Die Kämme für 10, 14, 16, 18, 28 und 30 Proben sind mit Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Rot | |
Kamm | |
Je 1 x | |
44 μl |
MultiSUB Midi-Plus Horizontale Gelelektrophorese-Einheit | |
14 | |
1,5 mm |
Videos
-
Fisherbrand and Fisher BioReagents Focus on electrophoresis
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Kämme für die horizontale Gelelektrophoreseeinheit MultiSUB Midi-Plus, 1.5 mm dick >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur