Learn More
Fisherbrand™ Kämme für horizontale Tanks MultiSUB Midi Gelelektrophorese-Einheit, 2 mm dick
Artikelnummer. 11853333 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Anzahl Wells:
10
12
16
1 Vorbereitung, 1 Marker
20
25
8
Prep 2, Marker 2
Prep 4, Marker 2
Probenvolumen (metrisch):
20 μ l
27 μ l
32 μl
45 μ l
54 μl
81 μl
153 μl
720 μl
315 μl x 8
Packungsgröße:
1 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Wells Probenvolumen (metrisch) unitSize
11853333 25 20 μ l 1 Stück
11823313 10 54 μl 1 Stück
11853313 1 Vorbereitung, 1 Marker 720 μl 1 Stück
11893313 12 45 μ l 1 Stück
11833323 16 32 μl 1 Stück
11883323 20 27 μ l 1 Stück
11813333 Prep 2, Marker 2 315 μl x 8 1 Stück
11893333 Prep 4, Marker 2 153 μl 1 Stück
11813353 8 81 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11853333
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Vorelektrophorese und Hochdurchsatz-Screening.
  • Empfohlen zum Skalieren von Nukleinsäure-Volumen für vorbereitende Verfahren
  • Maximiert das Probenvolumen
  • Die Höhe ist verstellbar, sodass der Anwender die Muldentiefe und das Probenladevolumen vollständig steuern kann
  • Der starre Rücken verhindert hitzeinduzierte Verformungen
  • Umkehrbare Ladeführungen direkt über jeder Mulde bieten eine praktische Ladeschablone für Einzel- und Mehrkanalpipetten
  • Kämme für 10 und für 20Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Sub-Gel Midi Horizontale Gelelektrophorese-Einheit
Typ Kamm
Anzahl Wells 25
Menge Je 1 x
Dicke (metrisch) 2 mm
Probenvolumen (metrisch) 20 μ l