Learn More
Fisherbrand™ Kamm, Dicke 1,5 mm
Für die Vorelektrophorese und Hochdurchsatz-Screening.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Empfohlen zum Skalieren von Nukleinsäure-Volumen für vorbereitende Verfahren
- Maximiert das Probenvolumen
- Die Höhe ist verstellbar, sodass der Anwender die Muldentiefe und das Probenladevolumen vollständig steuern kann
- Der starre Rücken verhindert hitzeinduzierte Verformungen
- Umkehrbare Ladeführungen direkt über jeder Mulde bieten eine praktische Ladeschablone für Einzel- und Mehrkanalpipetten
- Kämme für 10 und für 20Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Rot | |
Kamm | |
1 Each | |
41 μL |
MultiSUB Midi Gelelektrophoreseeinheit für horizonotale Tanks | |
10 | |
1.5 mm |