Learn More
Fisherbrand™ Kämme für CHU-25 und MH-3025 Maxi Plus Horizontale Gelelektrophoreseeinheit
Zur Verwendung mit CHU25 Maxi-Plus gekühlter horizontaler Gelelektrophorese-Einheit
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Farbcodiert
- Höhe einstellbar
- Bietet vollständige Kontrolle über das Ladevolumen und die Well-Tiefe
Spezifikation
CHU25 Maxi Plus gekühltes horizontales Gelelektrophoresesystem | |
26 | |
30 μl |
Kamm | |
1 mm | |
7 mm |