Learn More
Fisherbrand™ Kämme für CHU-25 und MH-3025 Maxi Plus Horizontale Gelelektrophoreseeinheit
Zur Verwendung mit CHU25 Maxi-Plus gekühlter horizontaler Gelelektrophorese-Einheit
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 2.00000kg
Beschreibung
- farbcodiert
- Höhe einstellbar
- Bietet vollständige Kontrolle über das Ladevolumen und die Well-Tiefe
Spezifikation
CHU25 Maxi Plus gekühltes horizontales Gelelektrophoresesystem | |
52 | |
20 μl |
Kamm | |
1,5 mm | |
3 mm |