Learn More
Fisherbrand™ Kämme für horizontale Easigel H1-SET Gelelektrophoreseeinheit
Zur Verwendung mit der Easigel H1-SET horizontalen Gelelektrophorese-Einheit
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11776874
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
  • Farbcodiert
  • Bieten Flexibilität bei der Probenbeladung
  • Volumen bis zum maximalen Probendurchsatz von 40
Spezifikation
Spezifikation
Easigel H1-SET horizontale Gelelektrophoreseeinheit
12
40 μ l
Kamm
1.5 mm
6 mm