Learn More
Fisherbrand™ Kämme für horizontale Easigel H1-SET Gelelektrophoreseeinheit
Zur Verwendung mit der Easigel H1-SET horizontalen Gelelektrophorese-Einheit
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Farbcodiert
- Bieten Flexibilität bei der Probenbeladung
- Volumen bis zum maximalen Probendurchsatz von 40
Spezifikation
Easigel H1-SET horizontale Gelelektrophoreseeinheit | |
8 | |
45 μ l |
Kamm | |
1 mm | |
10 mm |