Learn More
Macherey-Nagel™ Combipack Snap Ring/Crimp Neck Vials and Closures
Alle ansehen Macherey-Nagel ProdukteBeschreibung
- Clear glass, 1st hydrolytica class
- Snap ring/crimp neck vials and snap ring closures
- Pre-assembled
- Transparent caps with hole
- White silicone/red PTFE septa
- 45°C shore A
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Durchsichtig |
| Beschreibung | Packung mit Fläschchen und Kappen |
| Material | Hydrolytic Glass (Class I) |
| Septum | Silikon, weiß/PTFE, rot |
| Skala | Yes |
| Material (Dichtung) | Polypropylene |
| Flaschenhalstyp | Snap/Crimp Neck |
| Modell | Weite Öffnung |
| Basisausführung | Flachboden |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Mehr anzeigen |