missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Xylem Analytics™ WTW™ Type-800 Combined Ion-Selective Electrodes (ISEs)

WTW™ Type-800 Combined Ion-Selective Electrodes (ISEs) for measurement of the electrochemical concentration of selected ions. Easy to handle, compact, combined electrodes allow the measurement of small sample volumes. A cost-effective option for analyzing small amounts of material.

Marke:  Xylem Analytics™ 106661

Additional Details : Gewicht : 0.25000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 10122582

  • 1220.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Produkttyp: Kombinationselektroden vom Typ 800
  • Verwendung: Messung der elektrochemischen Ionenkonzentrationen
  • Steckverbinder: DIN oder BNC
  • Kabellänge: 1 m (3,3 ft.)
Spezifikation

Spezifikation

DIN
1 m (3,3 ft.)
CI 800 DIN
Ionenselektive Kombinationselektrode (ISE)
2 bis 35.000 mg/l
Anforderungen: Ely/BR/503 Referenzelektrolyt, Ionenstärke-Adapter ISA/FK Standardlösung ES/Cl
2 bis 12
Kombiniert, Chlorid-selektiv
Elektrode
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote