Learn More
Hanna Instruments™ pH-Mikro-Elektrode für Volumen ab 100 μl Viscolene gefüllt, BNC-Stecker, 1m Kabel
Artikelnummer. 10546381
Ansicht ändern
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC-Anschluss
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anschlusstypen Packungsgröße
10546381 BNC-Anschluss 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10546381 Lieferant Hanna Instruments™ Lieferanten-Nr. HI1083B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1779.75 CHF
    584.72 CHF / 1 Stück
    Sparen 1195.03 CHF
    67% Rabatt
Verfügbar ab: 06-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Anschlusstypen BNC-Anschluss
pH-Bereich 0 bis 13
Typ pH-Kombinationselektrode
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung mit Biotechnologie- und kleinen Proben