Learn More
BRAND™ Combi-Pack Verschlusskappen und -dichtungen für Transferpettor™ Pipette
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Orange
Rot
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Kappen aus Polypropylen
- Versiegelung aus Polyethylen
- Polycarbonat
- Individuelle Bereitstellung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DE-M |
| Farbe | Orange |
| Typ | Pipettenzubehör |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 2000 bis 10,000 μl Kapazität |
| Menge | 1/Pckg. |