Learn More
Fisherbrand™ Kämme für die omniPAGE Mini Vertikal-Gelelektrophorese-Einheit, 0,5 mm dick
Artikelnummer. 11837593 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Wells:
10
12
16
1 Vorbereitungen, 1 Marker
20
5
8
9
Volumen (metrisch) Well:
10 μl
12,5 μl
16 μl
20 μl
25 μl
30 μl
50 μl
330 μl
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Wells Volumen (metrisch) Well Packungsgröße
11837593 12 16 μl 1 Stück
11857583 10 20 μl 1 Stück
11887593 16 12,5 μl 1 Stück
11837603 20 10 μl -
11887603 5 50 μl 1 Stück
11837613 8 30 μl 1 Stück
11887613 9 25 μl 1 Stück
11837583 1 Vorbereitungen, 1 Marker 330 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11837593
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.00 CHF
    17.74 CHF / 1 Stück
    Sparen 1.26 CHF
    6% Rabatt
Verfügbar ab: 18-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für die Vorelektrophorese und Hochdurchsatz-Screening.
  • Zubehör für die Verwendung mit dem vertikalen Gelelektrophoresegerät OmniPAGE mini
  • Kämme für 8 und für 16Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Trennung mittels Mini SDS PAGE, Native PAGE, Gradient, zweiter Dimension und Nukleinsäure
Zur Verwendung mit (Geräte) OmniPage Mini vertikale Gelelektrophoreseeinheit
Typ Kamm
Anzahl Wells 12
Menge Je 1 x
Dicke (metrisch) 0,5 mm
Volumen (metrisch) Well 16 μl