Learn More
Fisherbrand™ Kämme für MultiSUB Midi Horizontale Gelelektrophoresekammer
Für die Vorelektrophorese und Hochdurchsatz-Screening.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Empfohlen zum Skalieren von Nukleinsäure-Volumen für vorbereitende Verfahren
- Maximiert das Probenvolumen
- Die Höhe ist verstellbar, sodass der Anwender die Muldentiefe und das Probenladevolumen vollständig steuern kann
- Der starre Rücken verhindert hitzeinduzierte Verformungen
- Umkehrbare Ladeführungen direkt über jeder Mulde bieten eine praktische Ladeschablone für Einzel- und Mehrkanalpipetten
- Kämme für 10 und für 20Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Sub-Gel Midi Horizontale Gelelektrophorese-Einheit | |
2 Prep, 2 Marker | |
2 mm |
Kamm | |
1 Each | |
315 μL x 8 |