Learn More
Fisherbrand™ Kämme für die horizontale Gelelektrophoreseeinheit MultiSUB Midi-Plus, 1 mm dick
Für die Vorelektrophorese und Hochdurchsatz-Screening.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Standardmäßig geliefert
- Empfohlen für hochauflösende Gele und Daten in Publikationsqualität
- Die Höhe ist verstellbar, sodass der Anwender die Muldentiefe und das Probenladevolumen vollständig steuern kann
- Der starre Rücken verhindert hitzeinduzierte Verformungen
- Umkehrbare Ladeführungen direkt über jeder Mulde bieten eine praktische Ladeschablone für Einzel- und Mehrkanalpipetten
- Die Kämme für 10, 14, 16, 18, 28 und 30 Proben sind mit Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
MultiSUB Midi-Plus Horizontale Gelelektrophorese-Einheit | |
Prep 4, Marker 2 | |
122 μ l |
Kamm | |
1 mm |