Learn More
Fisherbrand™ Kämme für die horizontalen Tanks der MultiSUB Midi Gelelektrophoreseeinheit, 0.75 mm dick
Für die Vorelektrophorese und Hochdurchsatz-Screening.
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11803323
  • 21.70 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für Bänder mit fester Auflösung
  • Empfohlen für hochauflösende Gele und Daten in Publikationsqualität
  • Die Höhe ist verstellbar, sodass der Anwender die Muldentiefe und das Probenladevolumen vollständig steuern kann
  • Der starre Rücken verhindert hitzeinduzierte Verformungen
  • Umkehrbare Ladeführungen direkt über jeder Mulde bieten eine praktische Ladeschablone für Einzel- und Mehrkanalpipetten
  • Kämme für 10 und für 20Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Spezifikation
Sub-Gel Midi Horizontale Gelelektrophorese-Einheit
16
0.75 mm
Kamm
Je 1
12 μ l