Learn More
uvex Com4-fit Hearing Protection Earplugs, Blue, SNR 33 dB
Artikelnummer. 31903184 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Small
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31903184 Small 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31903184 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 2212073
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.17 CHF
    76.77 CHF / 1 Stück
    Sparen 8.40 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Small, powerful earplug protection.
  • The ergonomically shaped uvex com4-fit disposable earplugs are highly noise-reducing and are therefore suitable for use in extremely noisy environments.
  • The soft foam earplugs are very comfortable even when worn for long periods.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe Small
Paare pro Packung 100
Rauschunterdrückung (NRR) 33 dB
Corded Corded
Plug Shape Oval
Produkttyp Ear Plugs
Einwegprodukt Reusable
Metal Detectable Yes
dielektrisch No